3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53021-1G PC53021-5G PC53021-10G PC53021-25G
APOSPC53021-1GEA 230 DKK
APOSPC53021-1G APOSPC53021-5G APOSPC53021-10G APOSPC53021-25G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
Smeltepunkt: 92…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111905
CAS-nummer: 886615-30-1