2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-{2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}benzonitrile
PC53020-1G PC53020-25G PC53020-5G
APOSPC53020-1GEA 1830 DKK
APOSPC53020-1G APOSPC53020-25G APOSPC53020-5G
2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
Formel: C₁₆H₁₀F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02260754
CAS-nummer: 146653-56-7