3,4-Difluorthiophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5301-25G PC5301-5G
APOSPC5301-25GEA 2310 DKK
APOSPC5301-25G APOSPC5301-5G
3,4-Difluorthiophenol 97%
3,4-Difluorthiophenol
Formel: C₆H₄F₂S
Kogepunkt: 169…170 °C
Massefylde: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094279
CAS-nummer: 60811-24-7
UN nummer: 3336
ADR: 3,III