N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5'-Bromo-2'-fluoroacetanilide
PC53006-1G PC53006-5G
APOSPC53006-1GEA 1190 DKK
APOSPC53006-1G APOSPC53006-5G
N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline 98%
N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline
Formel: C₈H₇BrFNO
Smeltepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12546480
CAS-nummer: 88288-12-4