N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
N-Methyl-2-trifluoromethylbenzylamine
PC530056-1G
PC530056-500MG
APOSPC530056-1GEA
3290
DKK
APOSPC530056-1G
APOSPC530056-500MG
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine 97%
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine
Formel:
C₉H₁₀F₃N Molekylvægt: 189.18 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02689994 CAS-nummer: 296276-41-0 |