4-Chlor-2,6-difluorbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53005-10G PC53005-5G PC53005-1G
APOSPC53005-10GEA 1770 DKK
APOSPC53005-10G APOSPC53005-5G APOSPC53005-1G
4-Chlor-2,6-difluorbenzoesyre 98%
4-Chlor-2,6-difluorbenzoesyre
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Smeltepunkt: 182…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203570
CAS-nummer: 196194-58-8