2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530041-1G PC530041-500MG
APOSPC530041-1GEA 4910 DKK
APOSPC530041-1G APOSPC530041-500MG
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol 97%
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₀FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08060976
CAS-nummer: 3225-74-9