4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530028-1G PC530028-5G
APOSPC530028-1GEA 2350 DKK
APOSPC530028-1G APOSPC530028-5G
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅ClFNO
Molekylvægt: 231.690 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115015
CAS-nummer: 3202-34-4