1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
PC530023-1G PC530023-250MG
APOSPC530023-1GEA 1630 DKK
APOSPC530023-1G APOSPC530023-250MG
1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₅FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00800627
CAS-nummer: 214263-00-0