1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530020-1G PC530020-250MG
APOSPC530020-1GEA 3620 DKK
APOSPC530020-1G APOSPC530020-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₉F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07374440
CAS-nummer: 886366-13-8