2',4'-Difluorbiphenyl-3-carboxylsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC530017-1G PC530017-500MG
APOSPC530017-1GEA 2950 DKK
APOSPC530017-1G APOSPC530017-500MG
2',4'-Difluorbiphenyl-3-carboxylsyre 97%
2',4'-Difluorbiphenyl-3-carboxylsyre
Formel: C₁₃H₈F₂O₂
Molekylvægt: 234.2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 656304-77-7