(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC530011-1G PC530011-500MG PC530011-5G
APOSPC530011-1GEA 2620 DKK
APOSPC530011-1G APOSPC530011-500MG APOSPC530011-5G
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₁₄H₁₈FNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427919
CAS-nummer: 479064-88-5