4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-(4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC5296-1G PC5296-5G
APOSPC5296-1GEA 164 DKK
APOSPC5296-1G APOSPC5296-5G
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel: C₉H₇F₃N₂O₃
Molekylvægt: 248.1600 g/mol
Smeltepunkt: 123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017994
CAS-nummer: 393-12-4
UN nummer: 3261
ADR: 8 III