4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC5294-10G
PC5294-1G
PC5294-5G
PC5294-25G
PC5294-50G
PC5294-100G
APOSPC5294-10GEA
527
DKK
APOSPC5294-10G
APOSPC5294-1G
APOSPC5294-5G
APOSPC5294-25G
APOSPC5294-50G
APOSPC5294-100G
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel:
C₉H₇F₃N₂O₃ Smeltepunkt: 144…146 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052846 CAS-nummer: 395-68-6 |