2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5292-25G PC5292-5G PC5292-100G
APOSPC5292-25GEA 197 DKK
APOSPC5292-25G APOSPC5292-5G APOSPC5292-100G
2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₃
Molekylvægt: 222.12 g/mol
Smeltepunkt: 62…64 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042326
CAS-nummer: 2267-23-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III