2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5291-1G PC5291-5G
APOSPC5291-1GEA 676 DKK
APOSPC5291-1G APOSPC5291-5G
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 98%
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formel: C₉H₇F₃N₂O₄
Smeltepunkt: 94…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052324
CAS-nummer: 787-57-5