6-Nitro-2,3,4-trifluoranilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Nitro-4,5,6-trifluoroaniline, 2,3,4-Trifluoro-6-nitroaniline
PC5290G-1G PC5290G-5G
APOSPC5290G-1GEA 164 DKK
APOSPC5290G-1G APOSPC5290G-5G
6-Nitro-2,3,4-trifluoranilin 97%
6-Nitro-2,3,4-trifluoranilin
Formel: C₆H₃F₃N₂O₂
Molekylvægt: 192.1 g/mol
Smeltepunkt: 59…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00174089
CAS-nummer: 148416-38-0