2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5289-500MG PC5289-5G
APOSPC5289-500MGEA 164 DKK
APOSPC5289-500MG APOSPC5289-5G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
Molekylvægt: 208.57
Smeltepunkt: 37…43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792414
CAS-nummer: 93118-03-7