Nitrosiumhexafluorphosphat 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Nitrosonium hexafluorophosphate, Nitrosyl hexafluorophosphate
PC5280-25G PC5280-5G
APOSPC5280-25GEA 5210 DKK
APOSPC5280-25G APOSPC5280-5G
Nitrosiumhexafluorphosphat 96%
Nitrosiumhexafluorphosphat
Formel: F₆NOP
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00040324
CAS-nummer: 16921-91-8
UN nummer: 3260
ADR: 8,III