Nitrosium hexafluorantimonat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Nitrosyl hexafluoroantimonate, Nitrosonium hexafluoroantimonate
PC5278-25G PC5278-5G
APOSPC5278-25GEA 3550 DKK
APOSPC5278-25G APOSPC5278-5G
Nitrosium hexafluorantimonat 98%
Nitrosium hexafluorantimonat
Formel: F₆NOSb
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042550
CAS-nummer: 16941-06-3
UN nummer: 1759
ADR: 8,II