2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5271-1G PC5271-5G
APOSPC5271-1GEA 545 DKK
APOSPC5271-1G APOSPC5271-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃BrF₃N
Molekylvægt: 250.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08532491
CAS-nummer: 914637-07-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III