3-(Trifluormethyl)-o-anisidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5268-10G PC5268-5G PC5268-1G PC5268-25G
APOSPC5268-10GEA 2800 DKK
APOSPC5268-10G APOSPC5268-5G APOSPC5268-1G APOSPC5268-25G
3-(Trifluormethyl)-o-anisidin 98%
3-(Trifluormethyl)-o-anisidin
Formel: C₈H₈F₃NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08532489
CAS-nummer: 634187-08-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III