2-Nitro-6-(trifluoromethyl)anisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methoxy-3-nitrobenzotrifluoride
PC5267-1G PC5267-5G
APOSPC5267-1GEA 698 DKK
APOSPC5267-1G APOSPC5267-5G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)anisole
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)anisole
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08532488
CAS-nummer: 627531-40-2
UN nummer: 1760
ADR: 8 II