2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5266-1G PC5266-5G
APOSPC5266-1GEA 382 DKK
APOSPC5266-1G APOSPC5266-5G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol 99%
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Smeltepunkt: 73…75 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05155649
CAS-nummer: 1548-62-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III