2-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5265-5G PC5265-1G PC5265-25G
APOSPC5265-5GEA 752 DKK
APOSPC5265-5G APOSPC5265-1G APOSPC5265-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Molekylvægt: 209.10 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08532487
CAS-nummer: 61324-97-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III