Undecafluoropentyl Iodide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Perfluoropentyl Iodide
PC5264-25G PC5264-5G
APOSPC5264-25GEA 2130 DKK
APOSPC5264-25G APOSPC5264-5G
Undecafluoropentyl Iodide 98%
Undecafluoropentyl Iodide
Formel: C₅F₁₁I
Molekylvægt: 395.94 g/mol
Kogepunkt: 94.4 °C
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 2.06 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08461629
CAS-nummer: 638-79-9