Nitroniumhexafluorantimonat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Nitryl hexafluoroantimonate
PC5258-100G PC5258-25G
APOSPC5258-100GEA 5650 DKK
APOSPC5258-100G APOSPC5258-25G
Nitroniumhexafluorantimonat 98%
Nitroniumhexafluorantimonat
Formel: F₆NO₂Sb
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042551
CAS-nummer: 17856-92-7
UN nummer: 3260
ADR: 8,II