2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5257-1G PC5257-5G PC5257-10G
APOSPC5257-1GEA 164 DKK
APOSPC5257-1G APOSPC5257-5G APOSPC5257-10G
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Smeltepunkt: 99…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669644
CAS-nummer: 561304-41-4