5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5255-1G PC5255-10G PC5255-5G
APOSPC5255-1GEA 317 DKK
APOSPC5255-1G APOSPC5255-10G APOSPC5255-5G
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Formel: C₈H₅F₃O₄
Smeltepunkt: 130…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01091003
CAS-nummer: 129644-57-1