4-Nitro-α,α,α-trifluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-Nitrobenzotrifluoride, 1-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC5252-100G PC5252-25G PC5252-5G PC5252-1G PC5252-10G
APOSPC5252-100GEA 2630 DKK
APOSPC5252-100G APOSPC5252-25G APOSPC5252-5G APOSPC5252-1G APOSPC5252-10G
4-Nitro-α,α,α-trifluortoluen 98%
4-Nitro-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Kogepunkt: 81…83 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 38…40 °C
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007358
CAS-nummer: 402-54-0
EINECS: 206-948-3
UN nummer: 3431
ADR: 6.1,II