2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52470-1G PC52470-5G
APOSPC52470-1GEA 0 DKK
APOSPC52470-1G APOSPC52470-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660298
CAS-nummer: 118754-54-4