3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52466-1G PC52466-250MG
APOSPC52466-1GEA 6000 DKK
APOSPC52466-1G APOSPC52466-250MG
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398593
CAS-nummer: 1261854-81-2