5-fluordipicolinsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5246-25G PC5246-5G PC5246-100G
APOSPC5246-25GEA 556 DKK
APOSPC5246-25G APOSPC5246-5G APOSPC5246-100G
5-fluordipicolinsyre 98%
5-fluordipicolinsyre
Formel: C₆H₄FNO₂
Smeltepunkt: 164…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114196
CAS-nummer: 107504-08-5