2-Nitro-α,α,α-trifluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5240-25G PC5240-100G
APOSPC5240-25GEA 942 DKK
APOSPC5240-25G APOSPC5240-100G
2-Nitro-α,α,α-trifluortoluen 98%
2-Nitro-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Kogepunkt: 104…105 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 31…32 °C
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007145
CAS-nummer: 384-22-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III