2-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC52237-100G PC52237-500G PC52237-1KG
APOSPC52237-100GEA 426 DKK
APOSPC52237-100G APOSPC52237-500G APOSPC52237-1KG
2-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid 97%
2-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O
Molekylvægt: 208.57 g/mol
Kogepunkt: 84…85 °C/16mmHg
Smeltepunkt: –22 °C
Massefylde: 1.416 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000667
CAS-nummer: 312-94-7
UN nummer: 3265
ADR: 8 II