Bis(pentafluorphenyl)carbonat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5218-25G PC5218-100G PC5218-5G
APOSPC5218-25GEA 513 DKK
APOSPC5218-25G APOSPC5218-100G APOSPC5218-5G
Bis(pentafluorphenyl)carbonat 98%
Bis(pentafluorphenyl)carbonat
Formel: C₁₃F₁₀O₃
Smeltepunkt: 47…51 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00368353
CAS-nummer: 59483-84-0