1,1-Dichlordifluorethylen 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1-Dichlorodifluoroethylene
PC52110-100G PC52110-25G PC52110-500G
APOSPC52110-100GEA 1870 DKK
APOSPC52110-100G APOSPC52110-25G APOSPC52110-500G
1,1-Dichlordifluorethylen 90%
1,1-Dichlordifluorethylen
Formel: C₂Cl₂F₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039338
CAS-nummer: 79-35-6