1-Bromo-4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520912-1G PC520912-5G
APOSPC520912-1GEA 1960 DKK
APOSPC520912-1G APOSPC520912-5G
1-Bromo-4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Bromo-4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₅BrClF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226573
CAS-nummer: 1099597-30-4