2-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520909-1G PC520909-5G
APOSPC520909-1GEA 731 DKK
APOSPC520909-1G APOSPC520909-5G
2-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₇H₈F₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834983
CAS-nummer: 126069-70-3