5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520908-1G PC520908-5G
APOSPC520908-1GEA 2120 DKK
APOSPC520908-1G APOSPC520908-5G
5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₂BrF₆N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100546
CAS-nummer: 1099598-05-6