2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520903-1G PC520903-5G
APOSPC520903-1GEA 1290 DKK
APOSPC520903-1G APOSPC520903-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂ClF₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100544
CAS-nummer: 72587-20-3