3,4-Difluoro-2-methylbenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520888-1G PC520888-5G
APOSPC520888-1GEA 2300 DKK
APOSPC520888-1G APOSPC520888-5G
3,4-Difluoro-2-methylbenzotrifluoride 97%
3,4-Difluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₅F₅
Molekylvægt: 196.12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100534
CAS-nummer: 1099597-95-1