2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520814-1G PC520814-500MG PC520814-5G
APOSPC520814-1GEA 2620 DKK
APOSPC520814-1G APOSPC520814-500MG APOSPC520814-5G
2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₂F₈
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226683
CAS-nummer: 1099597-67-7