4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520795-1G PC520795-5G
APOSPC520795-1GEA 2190 DKK
APOSPC520795-1G APOSPC520795-5G
4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₅ClF₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226523
CAS-nummer: 1099598-24-9