2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520793-1G PC520793-5G
APOSPC520793-1GEA 1410 DKK
APOSPC520793-1G APOSPC520793-5G
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride 95%
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆ClF₃
Molekylvægt: 194.59 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226661
CAS-nummer: 74483-48-0