2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520791-10G PC520791-1G PC520791-5G
APOSPC520791-10GEA 6120 DKK
APOSPC520791-10G APOSPC520791-1G APOSPC520791-5G
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 98%
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine
Formel: C₆H₄Cl₂FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972782
CAS-nummer: 820224-51-9