2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520760-10G PC520760-1G PC520760-5G
APOSPC520760-10GEA 10980 DKK
APOSPC520760-10G APOSPC520760-1G APOSPC520760-5G
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22199294
CAS-nummer: 1374659-26-3