2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520756-1G
PC520756-500MG
APOSPC520756-1GEA
2790
DKK
APOSPC520756-1G
APOSPC520756-500MG
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine
Formel:
C₇H₆ClF₂N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22199315 CAS-nummer: 1374659-36-5 |