2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520756-1G PC520756-500MG
APOSPC520756-1GEA 2790 DKK
APOSPC520756-1G APOSPC520756-500MG
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine
Formel: C₇H₆ClF₂N
Molekylvægt: 177.58 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22199315
CAS-nummer: 1374659-36-5