1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520748-1G PC520748-5G
APOSPC520748-1GEA 1570 DKK
APOSPC520748-1G APOSPC520748-5G
1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane 95%
1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane
Formel: C₇H₁₂F₂
Molekylvægt: 134.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19442248
CAS-nummer: 74185-72-1